Learn More
Fenofibrinsäure, TRC
Product Code. 17973105
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17973105 100 mg 100 Milligramm
17931395 10 mg 10 Milligramm
17912815 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17973105 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF248650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42017-89-0
Summenformel C17 H15 Cl O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.75
Synonym Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, α-1081
IUPAC-Name 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)Phenoxy]-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Fenofibric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Formelmasse 318.0659
Reinheit (%) >95%