Learn More
Fenoprofen Calcium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16412129 1 g 1 Gramm
16400868 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16412129 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0288B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoprofen Calcium hydrate
CAS 71720-56-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H15Ca0.5O4
Menge 1 g
Synonym Fenoprofen calcium salt dihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.01 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C([O-])=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1.O.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 279.32
Formelmasse 279.32
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation