Learn More
Fenoxaprop-P-ethyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462296 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16462296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoxaprop-P-ethyl
CAS 71283-80-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16ClNO5
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.41 mM)
SMILES C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1)C(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 361.78
Formelmasse 361.78
Reinheit (%) 97.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid