Learn More
Fenquinotrione, TRC
Artikelnummer. 30404341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF02362010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1342891-70-6
Summenformel C22 H17 Cl N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 424.8338
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
IUPAC-Name 2-[8-Chlor-4-(4-Methoxyphenyl)-3-Oxoquinoxalin-2-Carbonyl]Cyclohexan-1,3-Dion
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenquinotrione
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Formelmasse 424.0826