Learn More
Fenquizone, TRC
Artikelnummer. 30135710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135710 50 mg 50 Milligramm
30007792 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF24985050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20287-37-0
Summenformel C14 H12 Cl N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 337.78
Synonym 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
IUPAC-Name 1-(3-Bromo-4-Fluorophenyl)Propan-1-1-1
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenquizone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Formelmasse 229.97