Learn More
Fenthoxon, TRC
Artikelnummer. 30040442
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040442 10 mg 10 Milligramm
30040821 100 mg 100 Milligramm
30011804 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF27900010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6552-12-1
Summenformel C10 H15 O4 P S
Molekulargewicht (g/mol) 262.26
Synonym Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Bayoxon, Fenoxon, Fenthion oxon, Fenthoxon, Fenthion-oxon, Fenthion Oxon
IUPAC-Name dimethyl (3-methyl-4-methylsulfanylphenyl) phosphate
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthoxon
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formelmasse 262.0429
Reinheit (%) >95%