Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Hervorragend geeignet für den Transfer Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
Marke:  Masterflex™ 06406-72
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13034847
  • 115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FEP-Schläuche
  • Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen
  • Auch für hochreine Arbeiten geeignet
  • Chemisch inert, ungiftig, hitzebeständig, mit niedrigem Reibungskoeffizienten
  • Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
  • Robust, kann jedoch noch bei -454 °F (-270 °C) gebogen werden
  • Durchscheinend
  • Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
  • Temperaturbereich: -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C)
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
Spezifikation
Spezifikation
FEP-Schläuche
1/4 Zoll
FEP
7.9 mm
7.6 m
0.8 mm
-454 °F
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
150 psi
204 °C
Ja
6.4 mm
5/16 Zoll
25 ft.
1/32 Zoll
Übertragung von Materialien mit extremen Temperaturen oder stark korrosiven Materialien
-270 °C
Durchscheinend
400 °F