Learn More
Invitrogen™ FER Recombinant Human Protein
FER is a member of the FPS/FES family of non-receptor tyrosine kinases.
Marke:  Invitrogen™ PR7343A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15458563
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FER regulates cell-cell adhesion and mediates signaling from the cell surface to the cytoskeleton via growth factor receptors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005237
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT and 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
FER, TYK3
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
60.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
FER Kinase Family
Recombinant
Baculovirus