Learn More
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μl)
Artikelnummer. p-4521484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 E
25 E
Packungsgröße:
125 Einheiten
25 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10440100 25 E 25 Einheiten
10282880 125 E 125 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440100 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1581
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie an CACCTGC(4/8)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym Aarl, das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen (+Oligo) Puffer schneidet.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C A C C T G C (N)4▵...3'
3'...G T G G A C G (N)8▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • [1x Puffer AarI] + Oligonukleotid:
  • [10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/ml BSA] + 0,5 μM Oligonukleotid (siehe Hinweis)
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • AarI wird geliefert in:
  • 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 10-fachem Verdau mit AarI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: kann überlappen — Schneiden ist beeinträchtigt
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Für die Spaltung mit AarI werden mindestens zwei Kopien seiner Erkennungssequenz benötigt. Die Aufnahme von 0,5 μM Oligonukleotid mit der AarI-Erkennungssequenz im Reaktionsgemisch verbessert die Spaltung von DNA beträchtlich, vor allem die Spaltung von DNA mit einer einzelnen AarI-Stelle. Dennoch ist die vollständige Spaltung einiger Substrate mit AarI schwer zu erreichen. Ein mehr als 10-facher Überverdau mit AarI kann zu Star-Aktivität führen. AarI kann mit der gespaltenen DNA verbunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladefarbstoff & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym AarI
Kompatibler Puffer Spezialpuffer (10x Puffer AarI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 25 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen