Learn More
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10324580 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
3000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10324580
Marke: Thermo Scientific™ ER0725
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Schneiden Sie an T^GATCA-Stellen mit dem Restriktionsenzym BclI, das am besten bei 55°C im G-Puffer schneidet (Isoschizomere: FbaI, Ksp22I).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym BclI
Kompatibler Puffer 10x Puffer G
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 55°C
Typ IIS RE Nein
Menge 3000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen