Learn More
Thermo Scientific™ BseDI (BsaJI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10374630 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 E
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. 10374630
Marke: Thermo Scientific™ ER1082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an C^CNNGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym BseDI (BsaJI), das am besten bei 55°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BsaJI, BssECI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵C N N G G...3'
3'...G G N N C▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 55°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • BseDI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit BseDI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Hinweis:
Inkubation bei 37°C ergibt 10 % Aktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Inkubatortemperatur 55 °C
Menge 1500 E
Produkttyp BseDI (BsaJI)