Beschreibung
Thermo Scientific™ Fermentas BseNI (BsrI) ist als FastDigest™™ Enzym erhältlich, geliefert mit 10x Puffer B (1,0 und 2x 1,0 ml) und 10x Puffer Tango™ (1,0 ml).
5'...A C T G G N▵...3'
3'...T G A C▵C N ...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 65 °C inkubieren
- Um einen effizienteren Verdau zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
Lagerungspuffer:
- BseNI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit BseNI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Inkubation bei 37 °C ergibt eine Aktivität unter 10 %.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht Dam-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | BseNI (BsrI) |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer B |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 65 °C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Menge | 1.000 Einheiten |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Narbenloses Klonen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.