Learn More
Thermo Scientific™ Bsh1236I (BstUI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521390 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10649310
Marke: Thermo Scientific™ ER0921
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Schneiden Sie an CG^CG-Stellen mit dem Restriktionsenzym Bsh1236I (BstUI), das am besten bei 37°C im R-Puffer schneidet (Isoschizomere: AccII, BspFNI, BstFNI, BstUI, MvnI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C G▵C G...3'
3'...G C▵G C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Bsh1236I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Bsh1236I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Bsh1236I (BstUI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen