Learn More
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521568 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10171270 500 E 500 Einheiten
10599120 2500 E 2500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10171270
Marke: Thermo Scientific™ ER1021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an CCANNNNN^NTGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym BstXI, das am besten bei 55°C im O-Puffer schneidet.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C C A N N N N N▵N T G G...3'
3'...G G T N▵N N N N N A C C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • b1X Puffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 55°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • BstXI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit BstXI können ungefähr 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: kann überlappen — Spaltung behindert
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Inkubation bei 37°C ergibt 50% Aktivität. Ein mehr als 15-facher Überverdau mit BstXI kann zu Star-Aktivität führen. BstXI-Spaltung wird durch überlappende dcm-Methylierung behindert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dcm-Methylierung einen dam-, dcm-Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung
Enzym BstXI
Kompatibler Puffer 10x Puffer O
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 55°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen