Learn More
Thermo Scientific™ BveI (BspMI) (5 U/μL)
Artikelnummer. 10558350 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10558350 250 Einheiten 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10558350
Marke: Thermo Scientific™ ER1741
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Schneiden Sie an ACCTGC(4/8)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BveI (BspMI), das am besten bei 37°C im O-(+Oligo)-Puffer schneidet (Isoschizomere: Acc36I, BfuAI, BspMI).
Lambda-DNA verdaut mit BveI (BspMI), 0,7 % Agarose, 41 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym BveI (BspMI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer O
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Ja
Menge 250 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen