Learn More
Thermo Scientific™ CaiI (AlwNI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10394420 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 Einheiten
Packungsgröße:
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10394420 500 Einheiten 500 Einheiten
1 options
Artikelnummer. 10394420
Marke: Thermo Scientific™ ER1391
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an CAGNNN^CTG-Stellen mit dem Restriktionsenzym CaiI (AlwNI), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: AlwNI).
Lambda-DNA verdaut mit CaiI (AlwNI), 0,7 % Agarose, 41 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym CaiI (AlwNI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen