Learn More
Thermo Scientific™ CFR9I (XmaI) (10 U/l)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵C C G G G...3'
3'...G G G C C▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer Cfr9I:10 mM Tris-HCl (pH 7,2 bei 37°C), 5 mM MgCl2, 200 mM Natriumglutamat und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- Cfr9I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit Cfr9I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
- CpG: vollständige Überlappung – Schneiden ist beeinträchtigt.
- EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Um mit Cfr9I einen vollständigen Verdauung des Substrats zu erreichen, darf die Konzentration der DNA im Reaktionspuffer nicht unter 50μ g/ml liegen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive |
| Enzym | Cfr9I (XmaI) |
| Kompatibler Puffer | Spezial-Puffer (10x Puffer Cfr9I (XmaI)) |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 1500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |