Learn More
Thermo Scientific™ CFR9I (XmaI) (10 U/l)
Artikelnummer. p-4521671 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10598560 300 E 300 Einheiten
10793741 1500 U 1500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10598560
Marke: Thermo Scientific™ ER0171
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym Cfr9I (XmaI) erkennt C^CCGGG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer (Isoschizomere: TspMI, XmaCI, XmaI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵C C G G G...3'
3'...G G G C C▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Cfr9I:10 mM Tris-HCl (pH 7,2 bei 37°C), 5 mM MgCl2, 200 mM Natriumglutamat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Cfr9I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Cfr9I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung – Schneiden ist beeinträchtigt.
  • EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Um mit Cfr9I einen vollständigen Verdauung des Substrats zu erreichen, darf die Konzentration der DNA im Reaktionspuffer nicht unter 50μ g/ml liegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Cfr9I (XmaI)
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer Cfr9I (XmaI))
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen