Learn More
Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit
Mit dem Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA-Markierungskit können Sie mit Biotin markierte DNA-Sonden effizient synthetisieren.
147.00 € - 368.00 €
Spezifikation
Labeling Target | Genomische DNA, PCR-Produkte, DNA (Allgemein), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) |
---|---|
Anzahl Reaktionen | 10, 10 |
Menge | 10 Reaktionen, 10 Reactions |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10880231
|
Thermo Scientific™
K0651 |
10, 10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10890231
|
Thermo Scientific™
K0652 |
30 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Das Biotin-basierte DecaLabel DNA-Markierungs-Kit ist ein neuartiges System zur effizienten Synthese Biotin-markierter DNA-Sonden, basierend auf einer Verbesserung der ursprünglich von Feinberg und Vogelstein entwickelten Random-Primed-Markierungsmethode. Im Gegensatz zur herkömmlichen Random-Primed-Methode werden bei dieser verbesserten Methode Zufalls-Dekamere anstelle von Hexameren verwendet, um eine effizientere Anlagerung an die DNA bei 37 C zu gewährleisten. Klenow-Fragment, exo- ist ebenfalls im Kit enthalten; dieses gentechnisch veränderte Enzym hat keine nachweisbare Exonuklease-Aktivität. Da das Enzym bei dieser Methode die markierte Sonde während der Reaktion nicht degradiert, lässt sich auch bei geringen Template-Mengen ein hochwertiges Markierungsergebnis erzielen. Sie können DNA-Fragmente beliebiger Länge einheitlich markieren.
Biotin-markierte DNA wird mit dem chromogenen Biotin-Detektionskit oder mit herkömmlichen Biotin-Avidin- oder Biotin-Streptavidin-Nachweissystemen nachgewiesen.
Überblick
- Nicht radioaktive Markierung von DNA
- Effizientes Priming von Markierungsreaktionen mit Zufalls-Dekameren
- Hohe Ausbeute mit Klenow Fragment, exo-: Kein Abbau einer markierten Sonde während der Reaktion
Spezifikation
Genomische DNA, PCR-Produkte, DNA (Allgemein), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) | |
10, 10 | |
10 Reaktionen, 10 Reactions |