Learn More
Thermo Scientific™ Eam1104I (EarI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521724 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10131360 300 E 300 Einheiten
10253110 1500 U 1500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10131360
Marke: Thermo Scientific™ ER0231
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym Eam1104I (EarI) erkennt CTCTTC(1/4)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: Bst6I, EarI).
Lambda-DNA verdaut mit Eam1104I (EarI), 1 % Agarose, 34 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C T C T T C (N)1▵...3'
3'...G A G A A G (N)4▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™:
  • 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Eam1104I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Eam1104I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Bestimmte Stellen in der Lambda-DNA sind mit Eam1104I schwierig zu spalten; das gleich gilt für seinen Prototyp Ksp632I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Eam1104I (EarI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Ja
Menge 300 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen