Learn More
Thermo Scientific™ Eco105I (SnaBI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10349889 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3000 E
600 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
600 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10349889 3000 E 3000 Einheiten
10191070 600 E 600 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10349889
Marke: Thermo Scientific™ ER0402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym Eco105I (SnaBI) erkennt TAC^GTA-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BstSNI, SnaBI).
Lambda-DNA verdaut mit Eco105I (SnaBI), 0,7 % Agarose, 1 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...T A C▵G T A...3'
3'...A T G▵C A T...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™:
  • 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA.Inkubat bei 37°C
Lagerungspuffer:
  • Eco105I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 1 mM Phenylmethylsulfonylfluorid, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 10-fachem Verdau mit Eco105I können über 80 % der M13mp18-DNA-Fragmente in einem Reaktionsgemisch mit 20 bis 40 U von T4 DNA-Ligase/1 μg Fragmente und 10 % PEG ligiert werden
  • Mehr als 90% davon können erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Ein mehr als 15-facher Überverdau mit Eco105I kann zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Eco105I (SnaBI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 3000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen