Learn More
Thermo Scientific™ Eco52I (EagI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521749 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10389679 500 E 500 Einheiten
10319339 2500 E 2500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10389679
Marke: Thermo Scientific™ ER0331
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym Eco52I (EagI) erkennt C^GGCCG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer (Isoschizomere: BseX3I, BstZI, EagI, EclXI).
Lambda-DNA verdaut mit Eco52I (EagI), 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵G G C C G...3'
3'...G C C G G▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Eco52I:10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37°C), 3 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Eco52I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 8,2 bei 25 °C), 500 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Eco52I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung – blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
  • Bsp120I, CfrI, NotI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Eco52I (EagI)
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer Eco52I (EagI))
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen