Learn More
Thermo Scientific™ Eco81I (Bsu36I) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521747 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10530651
Marke: Thermo Scientific™ ER0371
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Restriktionsenzym Eco81I (Bsu36I) erkennt CC^TNAGG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: AxyI, Bse21I, Bsu36I).
Lambda-DNA verdaut mit Eco81I (Bsu36I), 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C C▵T N A G G...3'
  • 3'...G G A N T▵C C...5' Bedingungen für 100 % Aktivität:
    • 1x Puffer Tango 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
    • Bei 37°C inkubieren
    Lagerungspuffer:
    • Eco81I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
    Ligation und erneutes Schneiden:
    • Nach 10-fachem Verdau mit Eco81I können über 80 % der M13mp18-DNA-Fragmente in einem Reaktionsgemisch mit 20 bis 40 U von T4 DNA-Ligase/1 μg Fragmente und 10 % PEG ligiert werden
    • Mehr als 95 % davon können erneut geschnitten werden
    Methylierungseffekte:
    • Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
    • Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
    • CpG: keine Überlappung – keine Auswirkung
    • EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
    • EcoBI: möglicherweise Überlappung – Auswirkung unbestimmt
    Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
    • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
    Kompatible Enden:
    • BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
    Enzym Eco81I (Bsu36I)
    Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
    Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
    Optimale Reaktionstemperatur 37°C
    Typ IIS RE Nein
    Menge 500 E
    Produkttyp Restriktionsenzym
    Forschungskategorie Herkömmliches Klonen