Learn More
Thermo Scientific™ Eco88I (AvaI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10849850 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1.000 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10849850 1.000 Einheiten 1000 Einheiten
1 options
Artikelnummer. 10849850
Marke: Thermo Scientific™ ER0381
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an C^YCGRG-Stellen mit dem Restriktionsenzym Eco88I (AvaI), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: Ama87I, AvaI, BmeT110I, BsiHKCI, BsoBIm).
Lambda-DNA verdaut mit Eco88I (AvaI), 0,7 % Agarose, 8 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Eco88I (AvaI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 1.000 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen