Learn More
Thermo Scientific™ Eco91I (BstEII) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10859850 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10859850
Marke: Thermo Scientific™ ER0392
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym Eco91I (BstEII) erkennt G^GTNACC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im O-Puffer (Isoschizomere: BstEII, BstPI, EcoO65I, PspEI).
Lambda-DNA verdaut mit Eco91I (BstEII), 0,7 % Agarose, 13 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G▵G T N A C C...3'
3'...C C A N T G▵G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Buffer O 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Eco91I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit Eco91I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
  • Dcm: möglicherweise Überlappung – keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung – keine Auswirkung
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung – Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung – Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
  • G▵GTSACC-MaeIII, NmuCI;G▵GTWACC-MaeIII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Eco91I (BstEII)
Kompatibler Puffer 10x Puffer O
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 5000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen