Learn More
Beskrivning
Lambda-DNA verdaut mit AluI, 1,4 % Agarose, 143 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Specifikationer
Specifikationer
| Inhalt und Lagerung | • FastDigest AluI (100 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | Alu I |
| Kompatibler Puffer | 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 100μ L (100 Reaktionen) |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |
| Visa mer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.