Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Bsp120I
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Bsp120I, 0,7 % Agarose, 1 Spaltstelle
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • FastDigest Bsp120I (200 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive |
| Enzym | Bsp120I |
| Kompatibler Puffer | 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 200 μl (200 Reaktionen) |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.