Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SaqAI
Artikelnummer. 10591041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μl (50 Reaktionen)
Packungsgröße:
50 Reaktionen
Artikelnummer. 10591041
Marke: Thermo Scientific™ FD2174
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einfache, doppelte oder mehrfache DNA-Verdauung innerhalb von 5 bis 15 Minuten mit dieser weiterentwickelten Reihe von Restriktionsenzymen, die in einem Universalpuffer zu 100 % aktiv sind.
pBR322 DNA, 1,0% Agarose, 15 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • FastDigest SaqAI (50 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym SaqAI
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 50 μl (50 Reaktionen)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang 5' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C