Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen.
Marke: Thermo Scientific™ SM1351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Die GeneRuler High Range DNA-Leiter wird für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarosegelen (in 1.5 Stunden, 0.4%iges Agarosegel) empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler High Range DNA-Leiter kann mit T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv markiert werden (siehe Protokoll in den Ressourcen).
Die Leiter wird mit 6x Orange DNA-Ladepuffer für Proben-DNA geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Ideal für die schnelle Größenbestimmung von DNA-Fragmenten mit hohem Molekulargewicht
- Klar abgegrenzte Banden
- Lieferung mit Auftragsfarbstoff für Proben-DNA
Spezifikation
Agarose Gels | |
GeneRuler | |
No | |
50 µg |