Learn More
Thermo Scientific™ GTP-Lösung (100 mM)
Artikelnummer. 10629700 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
0,25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. 10629700
Marke: Thermo Scientific™ R0461
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem GTP, einem hochgradig stabilen Nukleotid mit 99 % Reinheitsgrad.
  • GTP-Formel: C10H13N5O14P3Na3
  • Molekülmasse: 589,2 (Säureform: 523,2)
GTP (Guanosin 5'-triphosphat) wird als wässrige 100 mM-Lösung geliefert und ist mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert. Es besitzt über 99 % Reinheitsgrad und ist hochgradig stabil. Sie können GTP in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen verwenden.
Highlights
  • Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
  • Für die in-vitro-Transkription funktionell getestet
  • Hohe Stabilität – zwei Jahre lang bei -20 C und nach mehreren Auftau-/Gefrierzyklen stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Zur Verwendung mit (Anwendung) in vitro Transcription, RNA Amplification
Inhalt und Lagerung GTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Unkonjugiert
Menge 0,25 mL
Produkttyp DLT-Lösungen
Form Flüssig