Learn More
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μl)
Artikelnummer. 10808810 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10808810
Marke: Thermo Scientific™ ER0492
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Das Restriktionsenzym HincII (HindII) erkennt GTY^RAC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: HindII).
Lambda-DNA, verdaut mit HincII (HindII), 1 % Agarose, 35 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G T Y▵R A C...3'
3'...C A R▵Y T G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • HincII wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — Spaltung behindert
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung — blockiert
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — blockiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym HincII (HindII)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 2500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen