Learn More
Thermo Scientific™ HinfI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10334580 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2000 E
5 x 2000 E
Packungsgröße:
2000 Einheiten
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10334580 2000 E 2000 Einheiten
11853833 5 x 2000 E 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334580 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Das Restriktionsenzym HinfI erkennt G^ANTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit HinfI, 1,4 % Agarose, 148 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G▵A N T C...3'
3'...C T N A▵G...5' Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • HinfI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — Spaltung behindert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — blockiert
Kompatible Enden:
  • G▴AWTC — PfeI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Hinf I
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 2000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen