Learn More
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μL)
Artikelnummer. 10785831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
HC; 20.000 U
Packungsgröße:
20000 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10785831 HC; 20.000 U 20000 Einheiten
1 options
Artikelnummer. 10785831
Marke: Thermo Scientific™ ER0523
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Fermentas KpnI ist als FastDigest Enzym erhältlich, das einen schnellen DNA-Verdau ermöglicht.
Thermo Scientific™ KpnI ist als FastDigest Enzym erhältlich, das einen schnellen DNA-Verdau ermöglicht. Über 95 % der verdauten DNA-Fragmente können ligiert und dann erneut bei einer 5′-Termini-Konzentration von 0,02 μmol nach einem 50-fachen Überverdau (3 Units/μg DNA x 17 h) mit Kpnl geschnitten werden.
5'..G G T A C▵C...3'
3'..C▵C A T G G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 0,02 % Triton X-100 und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • KpnI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Eine hohe Glycerin-Konzentration (>5 %), ein pH-Wert von >8,0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 50 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Kpn I
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer KpnI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge HC; 20.000 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen