Learn More
Thermo Scientific™ LguI (SapI) (5 U/l)
Artikelnummer. 10705081 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 U
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10705081 100 U 100 Einheiten
10660661 500 E 500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705081 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    86.65 € / 100 Stück
    Sparen 18.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Restriktionsenzym LguI (SapI) erkennt GCTCTTC(1/4)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BspQI, PciSI, SapI).
Lambda-DNA, verdaut mit LguI (SapI), 0,7 % Agarose, 10 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..G C T C T T C (N)1▵...3'
3'..C G A G A A G (N)4▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • LguI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (>5 %), ein pH-Wert von >8,0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym LguI (SapI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Ja
Menge 100 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen