Learn More
Thermo Scientific™ LweI (SfaNI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521872 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 U
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10252410
Marke: Thermo Scientific™ ER1621
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym LweI (SfaNI) erkennt GCATC(5/9)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: SfaNI).
Lambda-DNA verdaut mit LweI (SfaNI), 1,4% Agarose, 169 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..G C A T C (N)5▵...3'
3'..C G T A G (N)9▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • LweI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — Spaltung behindert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Nach dem Verdau kann Lwel an die gespaltene DNA gebunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladepuffer & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS. Mindestens zwei Kopien der Lwel Erkennungsstelle sind für eine effiziente Spaltung erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym LweI (SfaNI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Ja
Menge 100 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen