Learn More
Thermo Scientific™ MboII (5 U/μL)
Artikelnummer. 10272450 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. 10272450
Marke: Thermo Scientific™ ER0821
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym MboII erkennt GAAGA(8/7)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im B-Puffer.
Lambda-DNA (dam-) verdaut mit MboII, 1,4 % Agarose, 130 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G A A G A (N)8▵...3'
3'...C T T C T (N)7▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • MboII wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: möglicherweise Überlappung — blockiert
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
Hinweis:
Mit Lambda-DNA (dam) (#SD0021) analysiert. MboII wird durch überlappende dam-Methylierung blockiert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dam-Methylierung einen dam,dcm--Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099). Ein mehr als 15-facher Überverdau mit MboII kann zu Star-Aktivität führen. MboII erzeugt DNA-Fragmente mit Single Base 3-Extension, die schwieriger zu ligieren sind als Fragmente mit stumpfem Ende. Nach dem Verdau kann MboII an die gespaltene DNA gebunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladefarbstoff & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym MboII
Kompatibler Puffer 10x Puffer B
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Ja
Menge 300 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Narbenloses Klonen