Learn More
Thermo Scientific™ MboII (5 U/μL)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Lambda-DNA (dam-) verdaut mit MboII, 1,4 % Agarose, 130 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G A A G A (N)8▵...3'
3'...C T T C T (N)7▵...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- MboII wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
- Dam: möglicherweise Überlappung — blockiert
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
Hinweis:
Mit Lambda-DNA (dam) (#SD0021) analysiert. MboII wird durch überlappende dam-Methylierung blockiert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dam-Methylierung einen dam,dcm--Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099). Ein mehr als 15-facher Überverdau mit MboII kann zu Star-Aktivität führen. MboII erzeugt DNA-Fragmente mit Single Base 3-Extension, die schwieriger zu ligieren sind als Fragmente mit stumpfem Ende. Nach dem Verdau kann MboII an die gespaltene DNA gebunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster die 6X DNA Ladefarbstoff & SDS-Lösung für die Probenvorbereitung, oder erhitzen Sie vor der Elektrophorese die verdaute DNA in Gegenwart von SDS.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive |
| Enzym | MboII |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer B |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Menge | 1500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Narbenloses Klonen |