Learn More
Thermo Scientific™ MspI (HpaII) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10334330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3000 E
5 x 3000 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10334330 5 x 3000 E 5 Stück
10339339 3000 E 3000 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10334330
Marke: Thermo Scientific™ ER0542
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym MspI (HpaII) erkennt C^CGG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit MspI (HpaII), 1,4% Agarose, 328 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵C G G...3'
3'...G G C▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • MspI wird geliefert in: 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,5 bei 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Kompatible Enden:
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
Hinweis:
MspI ist ein Isoschizomer von HpaII. Wenn das externe C in der Sequenz CCGG methyliert ist, können MspI und HpaII nicht abspalten. Im Gegensatz zu HpaII kann MspI die Sequenz jedoch aufspalten, wenn der interne C-Rückstand methyliert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym MspI (HpaII)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 5 x 3000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen