Learn More
Thermo Scientific™ MvaI (BstNI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10334190 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2.000 Einheiten
Packungsgröße:
2000 Einheiten
Artikelnummer. 10334190
Marke: Thermo Scientific™ ER0551
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an CC^WGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym MvaI (BstNI), das am besten bei 37°C im R-Puffer schneidet (Isoschizomere: AjnI, BseBI, Bst2UI, BstNI, BstOI, Psp6I, PspGI).
Lambda-DNA verdaut mit MvaI (BstNI), 1,4 % Agarose, 71 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym MvaI (BstNI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 2.000 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen