Learn More
Thermo Scientific™ NTP-Set, 100 mM-Lösung
Artikelnummer. 11863933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 0,25 ml
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11863933 4 x 0,25 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11863933 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R0481
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen mit dem NTP-Set, einem Satz hochgradig stabiler Nukleotide mit 99 % Reinheitsgrad.
Highlights
  • Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
  • Für die in-vitro-Transkription funktionell getestet
  • Hohe Stabilität – 2 Jahre lang bei -20 C und nach mehrmaligem Auftau-/Gefrierzyklen stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Zur Verwendung mit (Anwendung) in vitro Transcription, RNA Amplification
Inhalt und Lagerung NTP Set, 100 mM solution (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Unkonjugiert
Menge 4 x 0,25 ml
Produkttyp NTP-Set
Form Flüssig