Learn More
Thermo Scientific™ PscI (PciI) (10 U/l)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Lambda-DNA, verdaut mit PscI (PciI), 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...A▵C A T G T...3'
3'...T G T A C▵A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x Puffer Tango:33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
- PscI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
- Nach 50-fachem Verdau mit PscI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
- Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden
- AflIII, BtgI, Eco130I, FatI, NcoI, PagI
Hinweis:
PscI wird wie seine Isoschizomere BspLU11I und PciI durch die nicht-ionischen Detergenzien Triton X-100 (>0,002 %) und Nonidet P40 (>0,001 %) gehemmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | PscI (PciI) |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer Tango |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 1000 E |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |