Learn More
Thermo Scientific™ PscI (PciI) (10 U/l)
Artikelnummer. p-4521965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
1000 Einheiten
200 Einheiten
Artikelnummer. 10519320
Marke: Thermo Scientific™ ER1871
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Das Restriktionsenzym PscI (PciI) erkennt A^CATGT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: PciI).
Lambda-DNA, verdaut mit PscI (PciI), 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...A▵C A T G T...3'
3'...T G T A C▵A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer Tango:33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
  • PscI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit PscI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden
  • AflIII, BtgI, Eco130I, FatI, NcoI, PagI
Hinweis:
PscI wird wie seine Isoschizomere BspLU11I und PciI durch die nicht-ionischen Detergenzien Triton X-100 (>0,002 %) und Nonidet P40 (>0,001 %) gehemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym PscI (PciI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 200 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen