Learn More
Thermo Scientific™ Psp1406I (AclI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10734681 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. 10734681
Marke: Thermo Scientific™ ER0942
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym Psp1406I (AclI) erkennt AA^CGTT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: AclI).
Lambda-DNA verdaut mit Psp1406I (AclI), 0,7 % Agarose, 7 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..A A▵C G T T...3'
3'..T T G C▵A A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer Tango:33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
  • Psp1406I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit Psp1406I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — blockiert
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
  • Es sind mindestens 10 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MspI, NarI, SsiI, TaqI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Psp1406I (AclI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 1500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen