Learn More
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μl)
Artikelnummer. 10519310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 U
500 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10519310
Marke: Thermo Scientific™ EN0202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Die Endoribonuklease Ribonuklease H (RNase H) degradiert spezifisch den RNA-Strang in RNA-DNA-Hybriden.
 Ribonuklease H (Rnase H) degradiert spezifisch den RNA-Strang in RNA-DNA-Hybriden Hydrolysiert keine Phosphodiesterbindungen in einsträngiger und doppelsträngiger DNA und RNA.
  • Hydrolysiert keine Phosphodiesterbindungen in einzelsträngiger und doppelsträngiger DNA und RNA.
Qualitätskontrolle:
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxy- und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
Quelle:
  • E.coli MRE-600 Zellen
Molekulargewicht:
  • 18,4 kDa Monomer
Definition der Aktivitätseinheit:
  • Eine Einheit des Enzyms katalysiert bei 37 °C die Bildung von 1 nmol säurelöslichen Produkten innerhalb von 20 min.
  • Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8), 40 mM KCl, 8 mM MgCl2, 1 mM DTT, 24 μM [3H]-Poly(A)·Poly(dT), 0,03 mg/ml BSA, 4 % (v/v) Glycerin
Lagerungspuffer:
  • Das Enzym wird geliefert in: 25 mM HEPES-KOH (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mM DTT, 0,1 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
10-fach-Reaktionspuffer:
  • 200 mM Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM KCl, 80 mM MgCl2, 10 mM DTT
Hemmung und Inaktivierung:
  • Hemmstoffe: Metallchelatoren, SH-blockierende Reagenzien
  • Inaktivierung durch 10-minütiges Erhitzen auf 65 °C.
Empfohlen für:
  • Entfernung der mRNA vor der cDNA-Zweitstrangsynthese (1)
  • RT-PCR und qRT-PCR: Entfernung von RNA nach der cDNA-Erststrangsynthese
  • Entfernung der Poly(A)-Sequenzen von mRNA nach der Hybridisierung mit Oligo(dT) (2)
  • Ortsspezifische Spaltung von RNA (3)
  • Studien zu In-vitro-Polyadenylierungs-Reaktionsprodukten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Enzym RNase
Kompatibler Puffer 10x Reaktionspuffer
Menge 500 E
Produkttyp RNase H