Learn More
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl)
Artikelnummer. 10568930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10568930 1000 E 1000 Einheiten
10374290 5000 E 5000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568930 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EN0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 €
    117.65 € / 1000 Stück
    Sparen 11.35 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ribonuklease I (RNase I) ist eine Endoribonuklease, die einzelsträngige RNA zu Nukleosid-3'-Monophosphaten hydrolysiert.
Ribonuclease I (RNase I), eine Endoribonuklease, hydrolysiert vorzugsweise einzelsträngige RNA zu Nukleosid 3‘-Monophosphaten (Zwischenprodukt ist Nukleosid 2‘, 3‘-zyklisches Monophosphat).
Das Enzym erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Highlights
  • Stabil und aktiv unter vielfältigen Reaktionsbedingungen
  • Kann in 30 Minuten bei 100°C hitzeinaktiviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Enzym RNase
Menge 1000 E
Produkttyp RNase I