Learn More
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Dimensione della confezione:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Descrizione
Ribonuclease I (RNase I), eine Endoribonuklease, hydrolysiert vorzugsweise einzelsträngige RNA zu Nukleosid 3‘-Monophosphaten (Zwischenprodukt ist Nukleosid 2‘, 3‘-zyklisches Monophosphat).
Das Enzym erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Highlights
- Stabil und aktiv unter vielfältigen Reaktionsbedingungen
- Kann in 30 Minuten bei 100°C hitzeinaktiviert werden
Specifica
Specifica
| Konzentration | 10 U/μl |
| Enzym | RNase |
| Menge | 1000 E |
| Produkttyp | RNase I |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto