Learn More
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μl)
Artikelnummer. 10621621 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100.000 E
500.000 E
Packungsgröße:
100000 Einheiten
500000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10621621 500.000 E 500000 Einheiten
10314820 100.000 E 100000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621621 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EN0542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 €
    293.65 € / 500000 Stück
    Sparen 56.35 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RNase T1 ist eine Endoribonuklease, die speziell einzelsträngige RNA in G-Rückständen degradiert.
Thermo Scientific Rnase T1 ist eine Endoribonuklease, die spezifisch einzelsträngige RNA bei G-Rückständen degradiert (siehe Abbildung 1 in den unterstützenden Daten). Sie spaltet die Phosphodiesterbindung zwischen dem 3'-Guanyl-Rückstand und dem 5'-OH-Rückstand benachbarter Nukleotide unter Bildung von entsprechendem zwischenliegendem 2', 3'-zyklischem Phosphat. Die Reaktionsprodukte sind 3'-GMP und Oligonukleotide mit einem terminalen 3'-GMP.
RNase T1 erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Anwendungen
  • Entfernung von RNA aus DNA-Präparationen
  • RNA-Sequenzierung
  • Ribonuklease Schutz-Assays. Zur Verwendung in Verbindung mit RNase A
  • Entfernung von RNA aus Präparationen rekombinanter Proteine
  • Bestimmung des Niveaus der in vitro synthetisierten RNA-Transkripte aus DNA-Vorlagen, die eine “G-lose Kassette enthalten”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1000 U/μl
Enzym RNase
Menge 500.000 E
Produkttyp RNase T1