Learn More
Thermo Scientific™ RsaI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10334380 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10334380 1000 E -
10359509 5000 E 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334380 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1121
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Restriktionsenzym RsaI erkennt GT^AC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: AfaI, CviQI, RsaNI).
Lambda-DNA verdaut mit RsaI, 1,4 % Agarose, 113 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G T▵A C...3'
3'...C A▵T G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer Tango 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
  • RsaI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit RsaI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekt
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — Spaltung behindert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Rsa I
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 1000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen