Learn More
Thermo Scientific™ RseI (MslI) (10 U/μL)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Lambda-DNA verdaut mit RseI (MslI), 1,2% Agarose, 62 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C A Y N N▵N N R T G...3'
3'...G T R N N▵N N Y A C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x Puffer LR:10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer
- RseI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
- Nach 50-fachem Verdau mit RseI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: möglicherweise Überlappung — blockiert
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdau von Agarose-eingebetteter DNA
- Für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden sind mindestens 5 Einheiten des Enzyms erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | RseI (MslI) |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer R |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 200 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |