Learn More
Thermo Scientific™ SspI (10 U/l)
Artikelnummer. 10621811 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10621811 500 E 500 Einheiten
10203120 2500 E 2500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10621811
Marke: Thermo Scientific™ ER0771
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym SspI erkennt AAT^ATT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit SspI, 1 % Agarose, 20 Spaltungsstelle
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...A A T▵A T T...3'
3'...T T A▵T A A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x G-Puffer:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA. Inkubieren bei 37°C
Lagerungspuffer
  • SspI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 10-fachem Verdau mit SspI können über 90 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: kann überlappen — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Ein mehr als 10-facher Überverdau mit SspI kann zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Ssp I
Kompatibler Puffer 10x Puffer G
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 500 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen